Learn More
Macherey-Nagel™ Chromabond™ HR-XCW Polypropylene SPE Column
Codice prodotto. 12728212 Sfoglia Tutto Macherey-Nagel Prodotti
Click to view available options
Capacità colonna (sistema metrico):
1 mL
3 mL
6 mL
Dimensione del poro:
50 to 60 μm
55 to 60 Å
Descrizione:
Adsorbent Weight: 100mg
Adsorbent Weight: 150mg
Adsorbent Weight: 200mg
Adsorbent Weight: 30mg
Adsorbent Weight: 500mg
Adsorbent Weight: 60mg
Dimensione della confezione:
pezzi 30
Codice prodotto. 12728212
Marca: Macherey-Nagel™ 730741
Solo null disponibili
Specifica
Materiale base Spherical PS/DVB Copolymer
Capacità colonna (sistema metrico) 3 mL
Tipo di colonna SPE
Descrizione Adsorbent Weight: 500mg
Dimensione particelle 85 μm
Assorbente Chromabond HR-XCW
Tipo Solid Phase Extraction Column
Dimensione del poro 50 to 60 μm
Area della superficie (sistema metrico) 850 m2/g