Learn More
Macherey-Nagel™ Frit in polietilene Chromabond™
Sfoglia Tutto Macherey-Nagel Prodotti
Click to view available options
Volume (sistema metrico):
1 mL
3 mL
6 mL
15 mL
30 mL
45 mL
70 ml
150 mL
Dimensione della confezione:
pezzi 250
Descrizione
Accessory for SPE (solid-phase extraction)
For individual packing of SPE columns with Chromabond™ adsorbents
Specifica
Specifica
| Da utilizzare con (apparecchiatura) | Polypropylene Columns |
| Tipo | Frit |
| Volume (sistema metrico) | 30 mL |
| Materiale | Polyethylene |
| Quantità | 250 Pack |