Learn More
Macherey-Nagel™ Colonna per SPE in polipropilene vuota Chromabond™
Prepare SPE (solid-phase extraction) samples with a range of empty columns. Macherey-Nagel™ CHROMABOND™ Empty Columns for SPE are empty polypropylene columns with polyethylene frits. Available in a variety of sizes.
89.30€ - 201.00€
Specifica
Tipo di colonna | Empty |
---|---|
Da utilizzare con (apparecchiatura) | CHROMABOND Adsorbents |
Tipo | Polypropylene SPE Column |
Include | Polyethylene frits, filter element |
Codice del prodotto | Marca | Capacità colonna (sistema metrico) | Descrizione | Prezzo | Quantità e disponibilità | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Codice del prodotto | Marca | Capacità colonna (sistema metrico) | Descrizione | Prezzo | Quantità e disponibilità | ||||
10388211
|
Macherey-Nagel™
730159 |
1 mL | 100 Pk. |
201.00€
pezzi 100 |
In stock
Eseguire il login per visualizzare lo stock disponibile |
||||
12786791
|
Macherey-Nagel™
730380 |
30 ml | 20 Pk. |
111.00€
pezzi 20 |
In stock
Eseguire il login per visualizzare lo stock disponibile |
||||
10063131
|
Macherey-Nagel™
730160 |
3 mL | 50 Pk. |
130.00€
pezzi 50 |
In stock
Eseguire il login per visualizzare lo stock disponibile |
||||
10505401
|
Macherey-Nagel™
730355 |
45 mL | 20 Pk. |
146.00€
pezzi 20 |
In stock
Eseguire il login per visualizzare lo stock disponibile |
||||
10259981
|
Macherey-Nagel™
730161 |
6 mL | 30 Pk. |
89.30€
pezzi 30 |
In stock
Eseguire il login per visualizzare lo stock disponibile |
||||
12762213
|
Macherey-Nagel™
730161 |
6 mL | 30 Pk. | N/A | |||||
12776731
|
Macherey-Nagel™
730158 |
70 mL | 20 Pk. |
157.00€
Pezzo |
In stock
Eseguire il login per visualizzare lo stock disponibile |
||||
10575391
|
Macherey-Nagel™
730158 |
70 mL | 20 Pk. |
157.00€
pezzi 20 |
In stock
Eseguire il login per visualizzare lo stock disponibile |
||||
Descrizione
Prepare SPE (solid-phase extraction) samples with a range of empty columns. Macherey-Nagel™ CHROMABOND™ Empty Columns for SPE are empty polypropylene columns with polyethylene frits. Available in a variety of sizes.
- Accessory for SPE (solid-phase extraction)
- For individual packing of SPE columns with CHROMABOND™ adsorbents
- One filter element is already inserted in the column
- Polypropylene columns with polyethylene frits in volumes of 1mL–70mL
Specifica
Empty | |
CHROMABOND Adsorbents | |
Polypropylene SPE Column | |
Polyethylene frits, filter element |