Learn More
ChromaCare™ LC-MS Biologics Flush Solution
Codice prodotto. p-8492002 Sfoglia Tutto Thermo Scientific Prodotti
Click to view available options
Quantità:
1 L
2.5 L
Imballaggio:
Amber Glass Bottle
Borosilicate Glass Bottle
Dimensione della confezione:
1L
2.50L
Codice prodotto. 15223075
Marca: Fisher Chemical MB1241
Richiesta di formato massivo o personalizzato
Questo articolo non è attualmente disponibile o è stato dismesso.
La preghiamo di consultare la pagina del prodotto per individuare le possibili alternative.
Visualizzare prodotti alternativi
Flush solution for cleaning blood, plasma, and urine samples from the chromatograph.
  • Suitable for flushing difficult to clean samples such as blood, plasma, and urine after vitamin D, hormone or drugs of abuse testing
  • Save time by using off-the-shelf blend — premade for convenience
  • Helps to reduce sample carryover
  • Packaged in 2.5L amber glass bottle
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifica
Absorbance ≤1.0 AU at 210nm, ≤1.0 AU at 220nm
Materiale o nome chimico 2-Propanol (45%), Acetonitrile (45%), and Acetone (10%) Solution
Nota nome Mobile-phase solvent blend
pH 6 to 7
Colore Colorless
Punti di ebollizione 75°C
CAS 67-64-1, 75-05-8
Sinonimo isopropanol, 2-propanol, isopropyl alcohol, 2-hydroxypropane, alkolave, avantine, hartosol, dimethylcarbinol, sec-propyl alcohol, petrohol
Percent Purity Pass Test (By GC-FID)
Grado LC-MS
Concentration or Composition (by Analyte or Components) 45% 2-Propanol: 45% Acetonitrile: 10% Acetone
Imballaggio Borosilicate Glass Bottle
Densità 0.787 g/cm3
Quantità 1 L
Forma fisica Liquido
compliance-icons compliance-icons
Identificativo prodotto
  • 45% Isopropyl Alcohol + 45% Acetonitrile + 10% Acetone
Avvertenza
  • Pericolo
Categoria di pericolo
  • Liquido infiammabile Categoria 2
  • Tossicità acuta Categoria 4
  • Lesione oculare grave/irritazione oculare Categoria 2
  • Tossicità specifica per organi bersaglio (esposizione singola) Categoria 3
Indicazioni di pericolo
  • H225-Liquido e vapori facilmente infiammabili.
  • H302-Nocivo se ingerito.
  • H312-Nocivo per contatto con la pelle.
  • H319-Provoca grave irritazione oculare.
  • H332-Nocivo se inalato.
  • H336-Può provocare sonnolenza o vertigini.
Consigli di prudenza
  • P210-Tenere lontano da fonti di calore, superfici riscaldate, scintille, fiamme e altre fonti di innesco. Vietato fumare.
  • P303+P361+P353-IN CASO DI CONTATTO CON LA PELLE (o con i capelli): togliere immediatamente tutti gli indumenti contaminati. Sciacquare la pelle/fare una doccia.
  • P301+P330+P331-IN CASO DI INGESTIONE: sciacquare la bocca. NON provocare il vomito.
  • P312-Contattare un CENTRO ANTIVELENI/un medico/in caso di malessere.
  • P264-Lavare accuratamente viso, mani ed eventuale superficie cutanea esposta dopo l'uso.
  • P280-Indossare guanti/indumenti protettivi/Proteggere gli occhi/il viso.
Informazioni supplementari
  • MIXTURE LIST-Contiene: Acetonitrile, Isopropyl alcohol, Acetone