Learn More
ChromaCare™ LC-MS Instrument Flush Solution
Codice prodotto. 15803197 Sfoglia Tutto Thermo Scientific Prodotti
Click to view available options
Quantità:
1 L
2.5 L
Imballaggio:
Amber glass bottle
Borosilicate glass bottle
Dimensione della confezione:
1L
2.50L
Codice prodotto. 15803197
Marca: Thermo Scientific T111102500
Richiesta di formato massivo o personalizzato
Questo articolo non è attualmente disponibile o è stato dismesso.
La preghiamo di consultare la pagina del prodotto per individuare le possibili alternative.
Visualizzare prodotti alternativi
ChromaCare™ LC-MS Instrument Flush Solution is designed to prepare LC/MS instruments for start-up. By reducing background noise, this solution facilitates instrument installation and preventative maintenance routines. ∣ CAS: 75-05-8; 67-56-1; 67-63-0; 7732-18-5
  • Designed by Thermo Scientific to maximize cleaning while preserving instrument integrity in Vanquish™ and UltiMate™ UHPLC systems with QQQ MS
  • Comprised of a unique blend of polar protic and aprotic solvents for removing a wide variety of contaminants
  • Particularly suitable for new LC/MS and UHPLC/MS installations to rapidly stabilize baseline
  • A blend of 25% acetonitrile, 25% methanol, 25%, water, and 25% 2-propanol (IPA)
  • Offered in 1L borosilicate bottles and 2.5L amber glass bottles
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifica
Descrizione Calcium (Ca): ≤ 20 ppb Sodium (Na): ≤ 50 ppb
Imballaggio Amber glass bottle
CAS 75-05-8; 67-56-1; 67-63-0; 7732-18-5, null
Forma fisica Liquid
Colore Incolore
Quantità 2.5 L
Percent Purity 25% Acetonitrile, 25% Methanol, 25% Water, 25% 2-Propanol (IPA)
Grado LC-MS