Learn More
ChromaCare™ LC-MS Instrument Flush Solution, Thermo Scientific™
ChromaCare™ LC-MS Instrument Flush Solution is designed to prepare LC/MS instruments for start-up. By reducing background noise, this solution facilitates instrument installation and preventative maintenance routines.
Marca: Thermo Scientific T111101000
144.08 EUR valido fino al 2025-04-30
Usa il codice promo "24138" per avere il tuo prezzo promozionale.
Descrizione
- Designed by Thermo Scientific to maximize cleaning while preserving instrument integrity in Vanquish™ and UltiMate™ UHPLC systems with QQQ MS
- Comprised of a unique blend of polar protic and aprotic solvents for removing a wide variety of contaminants
- Particularly suitable for new LC/MS and UHPLC/MS installations to rapidly stabilize baseline
- A blend of 25% acetonitrile, 25% methanol, 25%, water, and 25% 2-propanol (IPA)
- Offered in 1L borosilicate bottles and 2.5L amber glass bottles
Specifica
LC-MS Instrument Flush Solution | |
Borosilicate glass bottle | |
Liquid | |
25% Acetonitrile, 25% Methanol, 25% Water, 25% 2-Propanol (IPA) |
75-05-8; 67-56-1; 67-63-0; 7732-18-5 | |
1 L | |
Incolore | |
LC-MS |
Sicurezza e movimentazione
- ChromaCare LC/MS Instrument Flush Solution
Avvertenza
- Pericolo
Categoria di pericolo
- Tossicità acuta Categoria 3
- Tossicità acuta Categoria 4
- Lesione oculare grave/irritazione oculare Categoria 2
- Liquido infiammabile Categoria 2
- Tossicità specifica per organi bersaglio (esposizione singola) Categoria 1
- Tossicità specifica per organi bersaglio (esposizione singola) Categoria 3
Indicazioni di pericolo
- H225-Liquido e vapori facilmente infiammabili.
- H301-Tossico se ingerito.
- H312-Nocivo per contatto con la pelle.
- H319-Provoca grave irritazione oculare.
- H331-Tossico se inalato.
- H336-Può provocare sonnolenza o vertigini.
- H370-Provoca danni agli organi.
Consigli di prudenza
- P210-Tenere lontano da fonti di calore, superfici riscaldate, scintille, fiamme e altre fonti di innesco. Vietato fumare.
- P280-Indossare guanti/indumenti protettivi/Proteggere gli occhi/il viso.
- P303+P361+P353-IN CASO DI CONTATTO CON LA PELLE (o con i capelli): togliere immediatamente tutti gli indumenti contaminati. Sciacquare la pelle/fare una doccia.
- P304+P340-IN CASO DI INALAZIONE: trasportare l'infortunato all'aria aperta e mantenerlo a riposo in posizione che favorisca la respirazione.
- P305+P351+P338-IN CASO DI CONTATTO CON GLI OCCHI: sciacquare accuratamente per parecchi minuti. Togliere le eventuali lenti a contatto se è agevole farlo. Continuare a sciacquare.
- P311-Contattare un CENTRO ANTIVELENI/un medico/ .
Informazioni supplementari
- MIXTURE LIST-Contiene: Acetonitrile, Methanol, isopropanol
Offerte speciali
-
Diversi produttori
Chemical Extravaganza
Shop now and save up to 97% on top-quality products for your lab needs.Codice sconto: 25908Scade: 2025-03-31