Learn More
Thermo Scientific™ Chromacol Storage Vial Kits with Solid Top Caps
Codice prodotto. p-4526348 Sfoglia Tutto Thermo Scientific Prodotti
Click to view available options
Volume (sistema metrico):
12 mL
16 mL
Colore:
Amber
Clear
Dimensione della confezione:
pezzi 200
Codice prodotto. 10600626
Marca: Thermo Scientific™ 12SV(A)CP
Questo articolo non è attualmente disponibile o è stato dismesso.
La preghiamo di consultare la pagina del prodotto per individuare le possibili alternative.
Visualizzare prodotti alternativi
Thermo Scientific™ Chromacol Storage Vial Kits with Solid Top Caps are offered as amber or clear glass, in capacities from 8 to 22mL.
Thermo Scientific™ Chromacol Storage Vial Kits with Solid Top Caps are offered as amber or clear glass, in capacities from 8 to 22mL.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifica
Colore Amber
Volume (sistema metrico) 12 mL
Tipo di chiusura Solid Top Cap