Learn More
Macherey-Nagel™ Chromafix™ C18 Cartridge
171.00€ - 202.00€
Specifica
Materiale base | Silica |
---|---|
Carico di carbonio | 14% |
Da utilizzare con (applicazione) | Non-Polar Compounds, Pesticides |
Dimensione particelle | 45 μm |
Assorbente | C18 |
Codice del prodotto | Marca | Peso del letto | Prezzo | Quantità e disponibilità | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Codice del prodotto | Marca | Peso del letto | Prezzo | Quantità e disponibilità | |||||
10755952
|
Macherey-Nagel™
731801 |
240 mg |
171.00€
pezzi 50 |
In stock
Eseguire il login per visualizzare lo stock disponibile |
|||||
10628621
|
Macherey-Nagel™
731802 |
480 mg |
202.00€
pezzi 50 |
In stock
Eseguire il login per visualizzare lo stock disponibile |
|||||
Specifica
Silica | |
Non-Polar Compounds, Pesticides | |
C18 | |
60 Å | |
500 m2/g |
14% | |
45 μm | |
Chromafix C18 Cartridge | |
50 Pack |