Learn More
Macherey-Nagel™ Chromafix™ C18 ec Cartridge
162.00€ - 258.00€
Specifica
Materiale base | Silica |
---|---|
Carico di carbonio | 14% |
Da utilizzare con (applicazione) | Non-Polar Compounds, Aflatoxins, Amphetamines, Antibiotics, Antiepileptics, Barbiturates, Caffeine, Drugs, Preservatives, Fatty Acids, Nicotine, PAHs, Pesticides, PCBs, Heavy Metals, Vitamins, Very Well Suited for Desalting of Samples |
Dimensione particelle | 45 μm |
Assorbente | C18 ec |
Codice del prodotto | Marca | Peso del letto | Prezzo | Quantità e disponibilità | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Codice del prodotto | Marca | Peso del letto | Prezzo | Quantità e disponibilità | |||||
10348071
|
Macherey-Nagel™
731804 |
270 mg |
162.00€
pezzi 50 |
Spedizione stimata: 04-10-2024
Eseguire il login per visualizzare lo stock disponibile |
|||||
10535551
|
Macherey-Nagel™
731805 |
530 mg |
193.00€
pezzi 50 |
Spedizione stimata: 19-09-2024
Eseguire il login per visualizzare lo stock disponibile |
|||||
10184511
|
Macherey-Nagel™
731806 |
950 mg |
258.00€
pezzi 50 |
Spedizione stimata: 04-10-2024
Eseguire il login per visualizzare lo stock disponibile |
|||||
Specifica
Silica | |
Non-Polar Compounds, Aflatoxins, Amphetamines, Antibiotics, Antiepileptics, Barbiturates, Caffeine, Drugs, Preservatives, Fatty Acids, Nicotine, PAHs, Pesticides, PCBs, Heavy Metals, Vitamins, Very Well Suited for Desalting of Samples | |
C18 ec | |
Yes | |
50 Pack |
14% | |
45 μm | |
Chromafix C18 ec Cartridge | |
60 Å | |
500 m2/g |