Learn More
Macherey-Nagel™ Chromafix™ PS-Ag+ cartridges
Marca: Macherey-Nagel™ 731865
Questo articolo non è restituibile.
Consulta la politica di reso
Specifica
Strong PS/DVB Cation Exchanger, Ag+ form | |
100 μm | |
100 Å |
Removal of Halide Ions From Water | |
Chromafix PS-Ag+ Cartridge | |
50 Pack |