Learn More
Macherey-Nagel™ Chromafix™ PS-OH- cartridges
Marca:  Macherey-Nagel™ 731868
Codice prodotto. 10796132
  • 233.00€ / pezzi 50
In stock
per visualizzare lo stock disponibile
Esplora altre offerte speciali
Aggiungi al carrello
Questo articolo non è restituibile. Consulta la politica di reso
Specifica
Strong PS/DVB Cation Exchanger, OH- form
100 μm
100 Å
Removal or Concentration of Anions From Water Increasing The pH Value in Acidic Samples
Chromafix PS-OH- Cartridge
50 Pack