Learn More
Macherey-Nagel™ Chromafix™ SiOH Cartridge
Marca:  Macherey-Nagel™ 731828
Codice prodotto. 10063191
Questo articolo non è attualmente disponibile o è stato dismesso.
La preghiamo di consultare la pagina del prodotto per individuare le possibili alternative.
Visualizzare prodotti alternativi »
Esplora altre offerte speciali
Questo articolo non è restituibile. Consulta la politica di reso
Specifica
Weakly Acidic Silica
Aflatoxins, Chloramphenicol, Pesticides, Steroids, Vitamins
SiOH
60 Å
500 m2/g
Adsorbent Weight: 230 mg
45 μm
Chromafix SiOH Cartridge
50 Pack