Learn More
Macherey-Nagel™ Chromafix™ SiOH Cartridge
Marca: Macherey-Nagel™ 731829
Questo articolo non è restituibile.
Consulta la politica di reso
Specifica
Weakly Acidic Silica | |
Aflatoxins, Chloramphenicol, Pesticides, Steroids, Vitamins | |
SiOH | |
60 Å | |
500 m2/g |
Adsorbent Weight: 420 mg | |
45 μm | |
Chromafix SiOH Cartridge | |
50 Pack |