Learn More
chroman-8-carbonyl chloride, Thermo Scientific™
Click to view available options
Quantità:
250 mg
1 g
5 g
Imballaggio:
Amber Glass Bottle
Specifica
Specifica
Materiale o nome chimico | chroman-8-carbonyl chloride |
Imballaggio | Amber Glass Bottle |
Quantità | 250 mg |
Peso formulazione | 196.63 |
Percent Purity | 90% |