Learn More
Lenz Laborglasinstrumente™ Chromatographic Columns with Frit and NS Socket
Codice prodotto. 10529581
Click to view available options
Capacità della colonna:
8 mL
15 mL
23 mL
35 mL
125 mL
430 mL
Dimensione della confezione:
Pezzo
Codice prodotto. 10529581
Marca: Lenz Laborglasinstrumente™ 05450703
Specifica
Descrizione Chromatography Column
Da utilizzare con (applicazione) Chromatographic applications
Diametro (sistema metrico) interno 15 mm
Tipo Chromatography Column
Capacità della colonna 35 mL
Lunghezza (sistema metrico) 200 mm
Materiale Duran Glass
Diametro (sistema metrico) esterno 15 mm
Include 0 to 2.5mm Bore PTFE-Hahn Stopcock