Learn More
Lenz Laborglasintrumente Chromatographic Columns with Frit and NS Socket with PTFE or Needle-Valve Stopcock
Made of high quality materials. Each manufacturing step is tested through an extensive quality management system, based on DIN ISO 9001/EN 29001.
Marca:  Lenz Laborglasintrumente 05450806
Codice prodotto. 10017799
  • 155.00€ / Pezzo
Spedizione stimata: 07-02-2025
per visualizzare lo stock disponibile
Esplora altre offerte speciali
Aggiungi al carrello
Questo articolo non è restituibile. Consulta la politica di reso
Descrizione
Descrizione
  • Chromatographic columns
  • With sintered frit (porosity: 0)
  • With PTFE stopcock or needle-valve stopcock (bore: 0 to 2.5 mm)
  • Made of DURAN™ tubing
Specifica
Specifica
430 mL
Needle-valve stopcock
600 mm
30 mm