missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More

Lenz Laborglasintrumente Chromatographic Columns with Frit and NS Socket with PTFE or Needle-Valve Stopcock

Made of high quality materials. Each manufacturing step is tested through an extensive quality management system, based on DIN ISO 9001/EN 29001.

Marca:  Lenz Laborglasintrumente 05450804

 vedi altre versioni di questo prodotto

Codice prodotto. 10755632

  • 146.00€ / Pezzo
Spedizione stimata: 07-02-2025
per visualizzare lo stock disponibile
Esplora altre offerte speciali
Aggiungi al carrello
Questo articolo non è restituibile. Consulta la politica di reso

Descrizione

Descrizione

  • Chromatographic columns
  • With sintered frit (porosity: 0)
  • With PTFE stopcock or needle-valve stopcock (bore: 0 to 2.5 mm)
  • Made of DURAN™ tubing
Specifica

Specifica

125 mm
Needle-valve stopcock
400 mm
20 mm
Suggerimenti di prodotto

Suggerimenti di prodotto

Videos
SDS
Documenti

Documenti

Certificati
Offerte speciali

Offerte speciali

Correzione del contenuto del prodotto

Fornite il vostro feedback sul contenuto del prodotto compilando il modulo sottostante.

Titolo del prodotto

Facendo clic su Invia, l'utente riconosce che potrebbe essere contattato da Fisher Scientific in merito al feedback fornito in questo modulo. Non condivideremo le vostre informazioni per altri scopi. Tutte le informazioni di contatto fornite saranno conservate in conformità con la nostra Politica sulla privacy. Informativa sulla privacy.

Grazie per averci aiutato a migliorare il nostro sito web. Il vostro feedback è stato inviato