Learn More
Sartorius Stedim Biotech™ Chromatography Papers, Discs, Grade FN 30
Codice prodotto. 15972960 Sfoglia Tutto Sartorius Prodotti
Click to view available options
Diametro (sistema metrico) esterno:
6 mm
22 mm
25 mm
37 mm
Descrizione:
100/Pk, 320 g/m2
1000/Pk, 320 g/m2
Dimensione della confezione:
pezzi 100
pezzi 1000
Codice prodotto. 15972960
Marca: Sartorius Stedim Biotech™ FT3526025
Highly pure paper for blotting, chromatography, and a wide range of life science and diagnostics absorption applications.
  • Highly pure paper grade.
  • Ideal for blotting and chromatography.
  • Ideal for a wide range of absorption applications like those common in the life sciences and diagnostics.
  • Non-sterile, bulk packed.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifica
Descrizione 100/Pk, 320 g/m2
Diametro (sistema metrico) esterno 25 mm
Spessore pellicola 0.9 mm
Formato Disc
Grado FN 30
Materiale Cotton Linters (> 98 % alpha-cellulose; < 0.04 % ash)