Learn More
Sartorius Stedim Biotech™ Chromatography Papers, Discs, Grade FN 30
Sfoglia Tutto Sartorius Prodotti
Click to view available options
Diametro (sistema metrico) esterno:
6 mm
22 mm
25 mm
37 mm
Descrizione:
100/Pk, 320 g/m2
1000/Pk, 320 g/m2
Dimensione della confezione:
pezzi 100
pezzi 1000
Descrizione
- Highly pure paper grade.
- Ideal for blotting and chromatography.
- Ideal for a wide range of absorption applications like those common in the life sciences and diagnostics.
- Non-sterile, bulk packed.
Specifica
Specifica
| Descrizione | 100/Pk, 320 g/m2 |
| Diametro (sistema metrico) esterno | 37 mm |
| Spessore pellicola | 0.9 mm |
| Formato | Disc |
| Grado | FN 30 |
| Materiale | Cotton Linters (> 98 % alpha-cellulose; < 0.04 % ash) |