Learn More
Sartorius Stedim Biotech™ Chromatography Papers, Discs, Grade FN 4
Codice prodotto. 15902960 Sfoglia Tutto Sartorius Prodotti
Click to view available options
Diametro (sistema metrico) esterno:
125 mm
300 mm
Dimensione della confezione:
pezzi 100
Codice prodotto. 15902960
Marca: Sartorius Stedim Biotech™ FT3504125
Solo null disponibili
Aggiungi al carrello
Aggiungi al carrello
Highly pure paper for blotting, chromatography, and a wide range of life science and diagnostics absorption applications.
  • Highly pure paper grade.
  • Ideal for blotting and chromatography.
  • Ideal for a wide range of absorption applications like those common in the life sciences and diagnostics.
  • Non-sterile, bulk packed.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifica
Descrizione 100/Pk, 125 g/m2
Diametro (sistema metrico) esterno 125 mm
Spessore pellicola 0.24 mm
Formato Disc
Grado FN 4
Materiale Cotton Linters (> 98 % alpha-cellulose; < 0.04 % ash)