Learn More
Sartorius Stedim Biotech™ Chromatography Papers, Discs, Grade FN 4
Highly pure paper for blotting, chromatography, and a wide range of life science and diagnostics absorption applications.
25.40€ - 78.60€
Specifica
Descrizione | 100/Pk, 125 g/m2 |
---|---|
Spessore pellicola | 0.24 mm |
Formato | Disc |
Grado | FN 4 |
Materiale | Cotton Linters (> 98 % alpha-cellulose; < 0.04 % ash) |
Codice del prodotto | Marca | Diametro (sistema metrico) esterno | Prezzo | Quantità e disponibilità | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Codice del prodotto | Marca | Diametro (sistema metrico) esterno | Prezzo | Quantità e disponibilità | |||||
15902960
|
Sartorius Stedim Biotech™
FT-3-504-125 |
125 mm |
25.40€
pezzi 100 |
Spedizione stimata: 05-09-2024
Eseguire il login per visualizzare lo stock disponibile |
|||||
15912960
|
Sartorius Stedim Biotech™
FT-3-504-300 |
300 mm |
78.60€
pezzi 100 |
In stock
Eseguire il login per visualizzare lo stock disponibile |
|||||
Descrizione
- Highly pure paper grade.
- Ideal for blotting and chromatography.
- Ideal for a wide range of absorption applications like those common in the life sciences and diagnostics.
- Non-sterile, bulk packed.
Specifica
100/Pk, 125 g/m2 | |
Disc | |
Cotton Linters (> 98 % alpha-cellulose; < 0.04 % ash) |
0.24 mm | |
FN 4 |