Learn More
Sartorius Stedim Biotech™ Chromatography Papers, Sheets, Grade FN 3
Highly pure paper for blotting, chromatography, and a wide range of life science and diagnostics absorption applications.
124.00€ - 160.00€
Specifica
Descrizione | 100/Pk, 90 g/m2 |
---|---|
Spessore pellicola | 0.19 mm |
Formato | Sheet |
Grado | FN 3 |
Materiale | Cotton Linters (> 98 % alpha-cellulose; < 0.04 % ash) |
Codice del prodotto | Marca | Dimensioni (L x P) | Prezzo | Quantità e disponibilità | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Codice del prodotto | Marca | Dimensioni (L x P) | Prezzo | Quantità e disponibilità | |||||
15992790
|
Sartorius Stedim Biotech™
FT-2-503-185580N |
185 mm × 580 mm |
124.00€
pezzi 100 |
Spedizione stimata: 11-10-2024
Eseguire il login per visualizzare lo stock disponibile |
|||||
15902800
|
Sartorius Stedim Biotech™
FT-2-503-200200N |
200 mm × 200 mm |
160.00€
pezzi 100 |
Spedizione stimata: 18-11-2024
Eseguire il login per visualizzare lo stock disponibile |
|||||
Descrizione
- Highly pure paper grade.
- Ideal for blotting and chromatography.
- Ideal for a wide range of absorption applications like those common in the life sciences and diagnostics.
- Non-sterile, bulk packed.
Specifica
100/Pk, 90 g/m2 | |
Sheet | |
Cotton Linters (> 98 % alpha-cellulose; < 0.04 % ash) |
0.19 mm | |
FN 3 |