Learn More
Sartorius Stedim Biotech™ Chromatography Papers, Sheets, Grade FN 30
Highly pure paper for blotting, chromatography, and a wide range of life science and diagnostics absorption applications.
160.00€ - 240.00€
Specifica
Spessore pellicola | 0.9 mm |
---|---|
Formato | Sheet |
Grado | FN 30 |
Materiale | Cotton Linters (> 98 % alpha-cellulose; < 0.04 % ash) |
Codice del prodotto | Marca | Dimensioni (L x P) | Descrizione | Prezzo | Quantità e disponibilità | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Codice del prodotto | Marca | Dimensioni (L x P) | Descrizione | Prezzo | Quantità e disponibilità | ||||
15922810
|
Sartorius Stedim Biotech™
FT-2-526-254305N |
254 mm × 305 mm | 100/Pk, 320 g/m2 |
160.00€
pezzi 100 |
Spedizione stimata: 29-08-2024
Eseguire il login per visualizzare lo stock disponibile |
||||
15932810
|
Sartorius Stedim Biotech™
FT-2-526-580600G |
580 mm × 600 mm | 25/Pk, 320 g/m2 |
240.00€
pezzi 25 |
Spedizione stimata: 29-08-2024
Eseguire il login per visualizzare lo stock disponibile |
||||
Descrizione
- Highly pure paper grade.
- Ideal for blotting and chromatography.
- Ideal for a wide range of absorption applications like those common in the life sciences and diagnostics.
- Non-sterile, bulk packed.
Specifica
0.9 mm | |
Sheet | |
FN 30 | |
Cotton Linters (> 98 % alpha-cellulose; < 0.04 % ash) |