Learn More
Sartorius Stedim Biotech™ Chromatography Papers, Sheets, Grade FN 6
Codice prodotto. 15922800 Sfoglia Tutto Sartorius Prodotti
Click to view available options
Dimensione della confezione:
pezzi 100
Codice prodotto. 15922800
Marca: Sartorius Stedim Biotech™ FT2506210297N
Questo articolo non è attualmente disponibile o è stato dismesso.
La preghiamo di consultare la pagina del prodotto per individuare le possibili alternative.
Visualizzare prodotti alternativi
Highly pure paper for blotting, chromatography, and a wide range of life science and diagnostics absorption applications.
  • Highly pure paper grade.
  • Ideal for blotting and chromatography.
  • Ideal for a wide range of absorption applications like those common in the life sciences and diagnostics.
  • Non-sterile, bulk packed.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifica
Descrizione 100/Pk, 125 g/m2
Dimensioni (L x P) 210 mm × 297 mm
Spessore pellicola 0.22 mm
Formato Sheet
Grado FN 6
Materiale Cotton Linters (> 98 % alpha-cellulose; < 0.04 % ash)