Learn More
Macherey-Nagel™ Chrombond™ RS 120 C18 ec Polypropylene Flash Column
Codice prodotto. 12748332 Sfoglia Tutto Macherey-Nagel Prodotti
Click to view available options
:
I.D.: 36mm
Codice prodotto. 12748332
Marca: Macherey-Nagel™ 732815
Solo null disponibili
Specifica
Lunghezza (sistema metrico) 255 mm
Materiale Polypropylene
Tipo Flash Column
Tipo di colonna Flash Column
Da utilizzare con (apparecchiatura) Directly Used in The Teledyne Isco Companion, Rf