Learn More
Macherey-Nagel™ Chrombond™ RS 330 C18 ec Polypropylene Flash Column
Codice prodotto. 12758332 Sfoglia Tutto Macherey-Nagel Prodotti
Click to view available options
:
I.D.: 60mm
Codice prodotto. 12758332
Marca: Macherey-Nagel™ 732817
Solo null disponibili
Specifica
Lunghezza (sistema metrico) 270 mm
Materiale Polypropylene
Tipo Flash Column
Tipo di colonna Flash Column
Da utilizzare con (apparecchiatura) Directly Used in The Teledyne Isco Companion, Rf