Learn More
Chromium(II) chloride, 99.9% (metals basis), Thermo Scientific Chemicals Codice prodotto.: 15462887
Chromium(II) chloride, 99.9% (metals basis), Thermo Scientific Chemicals
Codice prodotto. 15462887
1 g
Click to view available options
Quantità:
1 g
5 g
25 g
Codice prodotto. 15462887
Marca: Thermo Scientific Alfa Aesar 047176.03
Richiesta di formato massivo o personalizzato
Chromium(II) chloride is used in the condensation of aldehydes with trisubstituted chloroalkenes as well as in the synthesis of a highly active precatalyst for ethylene oligimerization. Further uses of chromium(II) chloride include the conversion of terminal olefins into trans-iodocyclopropanes (in conjunction with iodoform and tetraethyl ethylenediamine) with excellent results; generating bis(indenyl)chromium dimers and other various related products.
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Chemical Identifiers
CAS 10049-05-5
Numero MDL MFCD00010947
Sinonimo Chromous chloride
Specifications
Materiale o nome chimico Chromium(II) chloride
Punto di fusione 824°C
Colore Gray
Forma fisica Powder
Quantità 1 g
Note percentuale saggio (metals basis)
Formula lineare CrCl2
Numero UN UN3260
Indice di Merck 14,2244
Informazioni di solubilità Soluble in water. Insoluble in alcohol and ether.
Peso formulazione 122.9
Percent Purity 99.9%
Odore Odorless
Sensibilità Air and moisture sensitive
Densità 2.878 g/mL
Show More Show Less
Certificati
Per poter ottenere i certificati è necessario indicare un numero di lotto. Per individuare il numero di lotto su ordini precedenti usi l'area dedicata allo stato degli ordini.
5 Risultati trovati
Numero di lotto Tipo di certificato Data Catalog Number
Numero di lottoM08G058 Tipo di certificatoCertificato di analisi Data03/02/2023 Catalog Number047176.06,047176.03,047176.14
Numero di lottoT26I022 Tipo di certificatoCertificato di analisi Data04/08/2022 Catalog Number047176.06,047176.03,047176.14
Numero di lottoX27H022 Tipo di certificatoCertificato di analisi Data12/04/2022 Catalog Number047176.06,047176.03,047176.14
Numero di lottoU13B056 Tipo di certificatoCertificato di analisi Data28/12/2021 Catalog Number047176.06,047176.03,047176.14
Numero di lottoU09H005 Tipo di certificatoCertificato di analisi Data08/12/2021 Catalog Number047176.06,047176.03,047176.14
compliance-icons
Product Identifier
  • Chromium(II) chloride, anhydrous
Signal Word
  • Attenzione
Hazard Category
  • Tossicità acuta Categoria 4
  • Lesione oculare grave/irritazione oculare Categoria 2
  • Corrosione/irritazione della pelle Categoria 2
  • Tossicità specifica per organi bersaglio (esposizione singola) Categoria 3
Hazard Statement
  • H302-Nocivo se ingerito.
  • H315-Provoca irritazione cutanea.
  • H319-Provoca grave irritazione oculare.
  • H335-Può irritare le vie respiratorie.
Precautionary Statement
  • P280-Indossare guanti/indumenti protettivi/Proteggere gli occhi/il viso.
  • P301+P330+P331-IN CASO DI INGESTIONE: sciacquare la bocca. NON provocare il vomito.
  • P302+P352-IN CASO DI CONTATTO CON LA PELLE: lavare abbondantemente con acqua/.
  • P304+P340-IN CASO DI INALAZIONE: trasportare l'infortunato all'aria aperta e mantenerlo a riposo in posizione che favorisca la respirazione.
  • P332+P313-In caso di irritazione della pelle: consultare un medico.
  • P337+P313-Se l'irritazione degli occhi persiste, consultare un medico.
Supplemental information
  • MIXTURE LIST-Contiene: Chromic(II) chloride
RUO – Research Use Only
Product Content Correction
Your input is important to us. Please complete this form to provide feedback related to the content on this product.
Product Title
Chromium(II) chloride, 99.9% (metals basis), Thermo Scientific Chemicals >