Learn More
Hanna Instruments™ Chromium IV Reagent Sets, For Colorimetric Water Testing
Allows users to achieve fast and accurate colorimetric measurements. Hanna Instruments™ Chromium IV Reagent Sets, For Colorimetric Water Testing are high-quality, pre-measured solutions for use with compatible benchtop and/or portable Hanna meters.
Marca: Hanna Instruments™ HI9374901
16.73 EUR valido fino al 2024-06-30
Usa il codice promo "21639" per avere il tuo prezzo promozionale.
Dettagli aggiuntivi : CAS : 7790-62-7 Peso : 0.80000kg
Descrizione
These high quality reagents are designed to follow an adaptation of the ASTM Manual of Water and Environmental Technology, D1687-92, diphenylcarbohydrazide method for colorimetric determination of chromium VI. By simply adding the reagents to the sample as directed, a reaction will take place and a compatible meter can be used to determine the concentration from the color that is produced.
- Reagent sets available for low-range and high range determinations
- Pre-made, pre-measured water testing reagents for ease of use
- Prepared with high purity chemicals manufactured in Hanna's state-of-the-art facility
- Clearly marked with expiration date and lot number on each packet and bottle for traceability
Specifica
D1687-92 Diphenylcarbohydrazide | |
Compatible Hanna benchtop and portable photometers (HI83099, HI83200, HI83205, HI83206, HI96749) | |
100 | |
0 to 300μg/L chromium VI | |
Water Testing Kit |
Chromium VI low range determination | |
100 individual packets | |
1 Set | |
Cholorimetric determination |
Sicurezza e movimentazione
- X100 TEST CHROMIUM VI LR
Avvertenza
- Pericolo
Categoria di pericolo
- Tossicità acuta Categoria 3
- PERICOLO A LUNGO TERMINE PER L'AMBIENTE ACQUATICO Cronico 3
- Lesione oculare grave/irritazione oculare Categoria 1
- Corrosione/irritazione della pelle Categoria 1A
Indicazioni di pericolo
- H314-Provoca gravi ustioni cutanee e gravi lesioni oculari.
- H318-Provoca gravi lesioni oculari.
- H331-Tossico se inalato.
- H412-Nocivo per gli organismi acquatici con effetti di lunga durata.
Consigli di prudenza
- P260-Non respirare la polvere/i fumi/i gas/la nebbia/i vapori/gli aerosol.
- P273-Non disperdere nell'ambiente.
- P280-Indossare guanti/indumenti protettivi/Proteggere gli occhi/il viso.
- P303+P361+P353-IN CASO DI CONTATTO CON LA PELLE (o con i capelli): togliere immediatamente tutti gli indumenti contaminati. Sciacquare la pelle/fare una doccia.
- P304+P340-IN CASO DI INALAZIONE: trasportare l'infortunato all'aria aperta e mantenerlo a riposo in posizione che favorisca la respirazione.
- P305+P351+P338-IN CASO DI CONTATTO CON GLI OCCHI: sciacquare accuratamente per parecchi minuti. Togliere le eventuali lenti a contatto se è agevole farlo. Continuare a sciacquare.
- P310-Contattare immediatamente un CENTRO ANTIVELENI/un medico .
- P404-Conservare in un recipiente chiuso.
Informazioni supplementari
- MIXTURE LIST-Contiene: potassium sulphate,sulphamic acid