Learn More
Proteintech ChromoTek GFP-Trap™ Magnetic Agarose
The ChromoTek GFP-Trap™ Magnetic Agarose are affinity beads for IP of GFP-fusion proteins.
Marca:  Proteintech gtma-200
Codice prodotto. 17343363
  • 3237.00€ / 200 reazioni
In stock
per visualizzare lo stock disponibile
Esplora altre offerte speciali
Aggiungi al carrello
Questo articolo non è restituibile. Consulta la politica di reso
Descrizione
Descrizione
  • Comprises a GFP Nanobody/ VHH coupled to magnetic agarose beads
Specifica
Specifica
10 μL slurry bind more than 8 μg of recombinant GFP
IP, CoIP, ChIP, RIP
Magnetic Agarose
200 Reactions
Upon receipt store at 4°C. Do not freeze.
AcGFP, Clover, eGFP, Emerald, GFP, GFP5, GFP Envy, GFP S65T, mGFP, mPhluorin, PA-GFP, Superfolder GFP, TagGFP, TagGFP2, monomeric eGFP A206K, CFP, YFP, Citrine, eCitrine, eYFP, Venus, Ypet, BFP
Alpaca