Learn More
Proteintech ChromoTek Nano-CaptureLigand™ Mouse IgG1, Fc-specific VHH, Biotinylated
Nano-CaptureLigand for mouse IgG1: Fc-specific single domain antibody/VHH [CTK0103], biotinylated.
113.00€ - 425.00€
Specifica
Target Specificity Fc-fragment of Mouse IgG1
Coniugato Biotin
Clonality Monoclonal
Content And Storage Upon receipt store at +4°C/+40°F. Optional: Aliquot upon arrival and store at -20°C/-4°F
Da utilizzare con (applicazione) BLI, SPR, ELISA
Visualizza altre specifiche
Prodotti 2
Codice del prodotto Marca Quantità Prezzo Quantità e disponibilità  
Codice del prodotto Marca Quantità Prezzo Quantità e disponibilità  
17353483
Vedere i documenti
Proteintech
smsG1B-1-10
10 μL
113.00€
10µL
In stock
per visualizzare lo stock disponibile
Aggiungi al carrello
17363483
Vedere i documenti
Proteintech
smsG1B-1-100
100 μL
425.00€
100µL
In stock
per visualizzare lo stock disponibile
Aggiungi al carrello
Descrizione
Descrizione
  • The Nano-CaptureLigand mouse IgG1 captures and immobilizes mouse IgG1 antibodies and Fc-fragments to avidin/streptavidin coated surfaces used in BLI, SPR, and ELISA assays
  • Consists of a biotinylated Nanobody that specifically binds to the mouse IgG1 subclass with high affinity and in a site-directed manner
Specifica
Specifica
Fc-fragment of Mouse IgG1
Monoclonal
BLI, SPR, ELISA
Biotin
Upon receipt store at +4°C/+40°F. Optional: Aliquot upon arrival and store at -20°C/-4°F