Learn More
Proteintech ChromoTek Nano-CaptureLigand™ Mouse IgG2b, Fc-specific VHH, Biotinylated
Nano-CaptureLigand for mouse IgG2b: Fc-specific single domain antibody/VHH [CTK0106], biotinylated.
113.00€ - 425.00€
Specifica
Target Specificity | Fc-fragment of Mouse IgG2b |
---|---|
Coniugato | Biotin |
Clonality | Monoclonal |
Content And Storage | Upon receipt store at +4°C/+40°F. Optional: Aliquot upon arrival and store at -20°C/-4°F |
Da utilizzare con (applicazione) | BLI, SPR, ELISA |
Codice del prodotto | Marca | Quantità | Prezzo | Quantità e disponibilità | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Codice del prodotto | Marca | Quantità | Prezzo | Quantità e disponibilità | |||||
17313493
|
Proteintech
smsG2bB-1-10 |
10 μL |
113.00€
10µL |
In stock
Eseguire il login per visualizzare lo stock disponibile |
|||||
17323493
|
Proteintech
SMSG2BB-1-100 |
100 μL |
425.00€
100µL |
In stock
Eseguire il login per visualizzare lo stock disponibile |
|||||
Descrizione
- The Nano-CaptureLigand mouse IgG2b captures and immobilizes mouse IgG2b antibodies and Fc-fragments to avidin/streptavidin coated surfaces used in BLI, SPR, and ELISA assays
- Consists of a biotinylated Nanobody that specifically binds to mouse IgG2b antibodies with high affinity and in a site-directed manner
Specifica
Fc-fragment of Mouse IgG2b | |
Monoclonal | |
BLI, SPR, ELISA |
Biotin | |
Upon receipt store at +4°C/+40°F. Optional: Aliquot upon arrival and store at -20°C/-4°F |