Learn More
Proteintech ChromoTek pSpot1 Vector
pSpot1 vector, E.coli, Spot N-term, Kan., high expression.
Marca:  Proteintech EV-1
Codice prodotto. 17333323
  • 94.00€ / 1.25µg
Esplora altre offerte speciali
Questo articolo non è restituibile. Consulta la politica di reso
Descrizione
Descrizione
  • The plasmid pSpot1 is an expression vector for Spot-Tag™ fusion proteins in E. coli. After cloning the protein of interest (POI) into the multiple cloning site (MCS) provided by pSpot1, the Spot-Tag™ (sequence: PDRVRAVSHWSS) will be fused to the N-terminus of the POI.
Specifica
Specifica
1.25 μg