Learn More
Thermo Scientific Chemicals Chromotrope 2B, pure
Codice prodotto. 15422132 Sfoglia Tutto Thermo Scientific Chemicals Prodotti
Click to view available options
Quantità:
25 g
Dimensione della confezione:
25g
Codice prodotto. 15422132
Marca: Thermo Scientific Chemicals 149750250
Richiesta di formato massivo o personalizzato
CAS: 548-80-1 | C16H9N3Na2O10S2 | 513.36 g/mol
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Acros Organics product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Acros Organics product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifica
Materiale o nome chimico Chromotrope 2B
Punto di fusione 300.0°C
CAS 548-80-1
Formula molecolare C16H9N3Na2O10S2
Numero MDL MFCD00003951
Indice di Merck 15, 2244
Sinonimo 4,5-Dihydroxy-3-(p-nitrophenylazo)-2,7-naphthalenedisulfonic acid, disodium salt, C.I. 16575, 4, 5-Dihydroxy-3-(p-nitrophenylazo)-2, 7-naphthalenedisulfonic acid
InChI Key MQHFURHHKNKIRN-GVLVODDDSA-L
Spettro a infrarossi Authentic
SMILES [Na+].[Na+].OC1=CC(=CC2=C1C(=O)\C(=N/NC1=CC=C(C=C1)[N+]([O-])=O)C(=C2)S([O-])(=O)=O)S([O-])(=O)=O
IUPAC Name disodium;5-hydroxy-3-[(4-nitrophenyl)hydrazinylidene]-4-oxonaphthalene-2,7-disulfonate
Molecular Weight (g/mol) 513.36
PubChem CID 44135472
Peso formulazione 513.35
Grado Pure
Imballaggio Glass bottle
Adeguatezza suitable for determination of boron
Spettrometria UV Complies
Colore Green to Purple
Quantità 25 g
Forma fisica Crystalline Powder
compliance-icons
Identificativo prodotto
  • Chromotrope 2B
Avvertenza
  • Attenzione
Categoria di pericolo
  • Lesione oculare grave/irritazione oculare Categoria 2
  • Corrosione/irritazione della pelle Categoria 2
  • Tossicità specifica per organi bersaglio (esposizione singola) Categoria 3
Indicazioni di pericolo
  • H319-Provoca grave irritazione oculare.
  • H335-Può irritare le vie respiratorie.
  • H315-Provoca irritazione cutanea.
Consigli di prudenza
  • P280-Indossare guanti/indumenti protettivi/Proteggere gli occhi/il viso.
  • P302+P352-IN CASO DI CONTATTO CON LA PELLE: lavare abbondantemente con acqua/.
  • P304+P340-IN CASO DI INALAZIONE: trasportare l'infortunato all'aria aperta e mantenerlo a riposo in posizione che favorisca la respirazione.