Learn More
Chromplete™ 2-Propanol, HPLC/GC, meets ACS/USP analytical requirements, Thermo Scientific™
Codice prodotto. 15950721
Click to view available options
Quantità:
1 L
2.5 L
4 L
The Chromplete product line from Thermo Scientific includes reagents for common analyses and separations with the consistency and precision you expect. Chromplete Isopropanol is suitable for HPLC, GC, SFC, TLC, ACS, and Spectrophotometry.
Chromplete Isopropanol meets the analytical requirements of USP and is suitable for use in:
  • HPLC coupled with UV, VIS, PDA, ECD, FL, and RI detectors
  • GC- FID, GC- ECD, GC-TCD
  • Pesticide Analysis by GC or HPLC
  • UV Spectrophotometry
  • Preparative chromatography
  • Supercritical Fluid and Thin Layer chromatography
  • Reactions/Analyses requiring ACS compliance
  • Extraction/Concentration Analyses
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Identificatori chimici
CAS 67-63-0
Formula molecolare C3H8O
InChI Key KFZMGEQAYNKOFK-UHFFFAOYSA-N
PubChem CID 3776
ChEBI CHEBI:17824
IUPAC Name propan-2-ol
SMILES CC(C)O
Specifica
Materiale o nome chimico 2-Propanol
Punto di fusione -90°C
Absorbance ≤ 1.0, ≤ 0.20, ≤ 0.10, ≤ 0.015
CAS min. % 0.999
Colore ≤ 5 APHA
Punti di ebollizione 83°C
Quantità 1 L
Imballaggio Amber Glass
Forma fisica Liquid
Note sul grado di purezza Chromplete
Residuo dopo l'evaporazione ≤ 1.0 ppm
Note percentuale saggio Minimum, GC-FID
Numero UN 1219
Acqua ≤0.05%
Sinonimo isopropanol, 2-propanol, isopropyl alcohol, 2-hydroxypropane, alkolave, avantine, hartosol, dimethylcarbinol, sec-propyl alcohol, petrohol
Molecular Weight (g/mol) 60.1
Peso formulazione 60.1
Percent Purity 99.9%
Grado ACS/GC/HPLC Gradient/Pesticide/Spectrophotometry
compliance-icons compliance-icons
Avvertenza
  • Pericolo
Categoria di pericolo
  • Lesione oculare grave/irritazione oculare Categoria 2
  • Liquido infiammabile Categoria 2
  • Tossicità specifica per organi bersaglio (esposizione singola) Categoria 3
Indicazioni di pericolo
  • H225-Liquido e vapori facilmente infiammabili.
  • H319-Provoca grave irritazione oculare.
  • H336-Può provocare sonnolenza o vertigini.
Consigli di prudenza
  • P210-Tenere lontano da fonti di calore, superfici riscaldate, scintille, fiamme e altre fonti di innesco. Vietato fumare.
  • P240-Mettere a terra/massa il contenitore e il dispositivo ricevente.