Learn More
Chromplete™ Acetonitrile, HPLC/GC, meets ACS/USP analytical requirements
Codice prodotto. p-8776007 Sfoglia Tutto Thermo Scientific Prodotti
Click to view available options
Quantità:
1 L
2.5 L
4 L
Imballaggio:
Aluminum Jug
Dimensione della confezione:
1L
2.50L
4L
Codice prodotto. 15945310
Marca: Thermo Scientific T001011000
Richiesta di formato massivo o personalizzato
Questo articolo non è attualmente disponibile o è stato dismesso.
La preghiamo di consultare la pagina del prodotto per individuare le possibili alternative.
Visualizzare prodotti alternativi
The Chromplete product line from Thermo Scientific includes reagents for common analyses and separations with the consistency and precision you expect. Chromplete Acetonitrile is suitable for HPLC, GC, SFC, TLC, ACS, Spectrophotometry, and meets the analytical requirements of USP. | CAS: 75-05-8 | C2H3N | 41.05 g/mol
Chromplete Acetonitrile meets the analytical requirements of USP and is suitable for use in:
  • HPLC coupled with UV, VIS, PDA, ECD, FL, and RI detectors
  • GC- FID, GC- ECD, GC-TCD
  • Pesticide Analysis by GC or HPLC
  • UV Spectrophotometry
  • Preparative chromatography
  • Supercritical Fluid and Thin Layer chromatography
  • Reactions/Analyses requiring ACS compliance
  • Extraction/Concentration Analyses
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Identificatori chimici
CAS 75-05-8
Formula molecolare C2H3N
Molecular Weight (g/mol) 41.05
InChI Key WEVYAHXRMPXWCK-UHFFFAOYSA-N
Sinonimo methyl cyanide, cyanomethane, ethanenitrile, methanecarbonitrile, ethyl nitrile, methane, cyano, acetonitrile, cyanure de methyl, methylkyanid, mecn
PubChem CID 6342
ChEBI CHEBI:38472
IUPAC Name acetonitrile
SMILES CC#N
Specifica
Materiale o nome chimico Acetonitrile
Punto di fusione -51°F
Absorbance <0.1 at 195 nm, <0.05 at 200 nm, <0.02 at 210 nm, <0.01 at 220 nm
CAS min. % 0.9995
Colore ≤ 5 APHA
Densità 0.775 - 0.78
Punti di ebollizione 180°F
Quantità 1 L
Imballaggio Aluminum Jug
Forma fisica Liquido
Note sul grado di purezza Chromplete
Indice di rifrazione 1.3405 – 1.3425
Residuo dopo l'evaporazione ≤ 0.8 ppm
Note percentuale saggio Minimum, GC-FID
Acido titolabile ≤ 0.008 mEq/g
Base titolabile ≤ 0.0006 mEq/g
Numero UN 1648
Acqua ≤ 0.01 %
Peso formulazione 41.05
Percent Purity 0.9995
Grado ACS/GC/HPLC Gradient/Pesticide/Spectrophotometry
compliance-icons compliance-icons
Identificativo prodotto
  • Acetonitrile Chromplete
Avvertenza
  • Pericolo
Categoria di pericolo
  • Liquido infiammabile Categoria 2
  • Tossicità acuta Categoria 4
  • Lesione oculare grave/irritazione oculare Categoria 2
Indicazioni di pericolo
  • H225-Liquido e vapori facilmente infiammabili.
  • H302-Nocivo se ingerito.
  • H312-Nocivo per contatto con la pelle.
  • H319-Provoca grave irritazione oculare.
  • H332-Nocivo se inalato.
Consigli di prudenza
  • P210-Tenere lontano da fonti di calore, superfici riscaldate, scintille, fiamme e altre fonti di innesco. Vietato fumare.
  • P280-Indossare guanti/indumenti protettivi/Proteggere gli occhi/il viso.
  • P301+P312-IN CASO DI INGESTIONE accompagnata da malessere: contattare un CENTRO ANTIVELENI/medico/
  • P302+P352-IN CASO DI CONTATTO CON LA PELLE: lavare abbondantemente con acqua/sapone.
  • P304+P340-IN CASO DI INALAZIONE: trasportare l'infortunato all'aria aperta e mantenerlo a riposo in posizione che favorisca la respirazione.