Learn More
Chromplete™ Methanol, HPLC/GC, meets ACS/USP analytical requirements, Thermo Scientific™
Codice prodotto. 15900721
Click to view available options
Quantità:
1 L
2.5 L
4 L
Normativo: Questo prodotto contiene una sostanza elencata nell'allegato XIV del regolamento REACH (CE) n. 1907/2006. Tutti i clienti devono compilare una dichiarazione prima della consegna.
Normativo: Questo prodotto contiene una sostanza elencata nell'allegato XIV del regolamento REACH (CE) n. 1907/2006. Tutti i clienti devono compilare una dichiarazione prima della consegna.
The Chromplete product line from Thermo Scientific includes reagents for common analyses and separations with the consistency and precision you expect. Chromplete Methanol is suitable for HPLC, GC, SFC, TLC, ACS, and Spectrophotometry.
Chromplete Methanol meets the analytical requirements of USP and is suitable for use in:
  • HPLC coupled with UV, VIS, PDA, ECD, FL, and RI detectors
  • GC- FID, GC- ECD, GC-TCD
  • Pesticide Analysis by GC or HPLC
  • UV Spectrophotometry
  • Preparative chromatography
  • Supercritical Fluid and Thin Layer chromatography
  • Reactions/Analyses requiring ACS compliance
  • Extraction/Concentration Analyses
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Identificatori chimici
CAS 67-56-1
Formula molecolare CH4O
Molecular Weight (g/mol) 32.04
Numero MDL MFCD00004595
InChI Key OKKJLVBELUTLKV-UHFFFAOYSA-N
Sinonimo methyl alcohol, wood alcohol, carbinol, wood spirit, wood naphtha, methylol, methyl hydroxide, pyroxylic spirit, colonial spirit, columbian spirit
PubChem CID 887
ChEBI CHEBI:17790
IUPAC Name methanol
SMILES CO
Specifica
Materiale o nome chimico Methanol
Punto di fusione -98°C
Absorbance ≤1.00, ≤ 0.23, ≤ 0.11, ≤ 0.01
CAS min. % 0.999
Colore ≤ 5 APHA
Densità 0.775 – 0.780
Punti di ebollizione 148.5°F
Quantità 2.5 L
Imballaggio Amber Glass
Forma fisica Liquid
Note sul grado di purezza Chromplete
Residuo dopo l'evaporazione ≤ 1.0 ppm
Note percentuale saggio Minimum, GC-FID
Acido titolabile ≤0.0003 meq/g
Base titolabile ≤0.0002 meq/g
Numero UN 1230
Acqua ≤0.07%
Peso formulazione 32.04
Percent Purity 99.9%
Grado ACS/GC/HPLC Gradient/Pesticide/Spectrophotometry
compliance-icons compliance-icons compliance-icons
Identificativo prodotto
  • Methanol Chromplete
Avvertenza
  • Pericolo
Categoria di pericolo
  • Liquido infiammabile Categoria 2
  • Tossicità acuta Categoria 3
  • Tossicità specifica per organi bersaglio (esposizione singola) Categoria 1
Indicazioni di pericolo
  • H225-Liquido e vapori facilmente infiammabili.
  • H301-Tossico se ingerito.
  • H311-Tossico per contatto con la pelle.
  • H331-Tossico se inalato.
  • H370-Provoca danni agli organi.
Consigli di prudenza
  • P210-Tenere lontano da fonti di calore, superfici riscaldate, scintille, fiamme e altre fonti di innesco. Vietato fumare.
  • P280-Indossare guanti/indumenti protettivi/Proteggere gli occhi/il viso.
  • P301+P310-IN CASO DI INGESTIONE: contattare immediatamente un CENTRO ANTIVELENI/un medico/
  • P302+P352-IN CASO DI CONTATTO CON LA PELLE: lavare abbondantemente con acqua/.
  • P304+P340-IN CASO DI INALAZIONE: trasportare l'infortunato all'aria aperta e mantenerlo a riposo in posizione che favorisca la respirazione.
  • P240-Mettere a terra/massa il contenitore e il dispositivo ricevente.