missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More

Tocris Bioscience™ CIA 1

COUP-TFII inhibitor

223.54€ - 848.79€

Specifica

Materiale o nome chimico N-[2-(3,4-Dimethoxyphenyl)ethyl]-6-methylthieno[2,3-d]pyrimidin-4-amine hydrochloride
CAS 1049691-47-5
Bersaglio Additional Nuclear Receptor Compounds
Formula molecolare C17H19N3O2S.HCl
Purezza 0.98
Visualizza altre specifiche

Prodotti 2
Codice del prodotto Marca Quantità Prezzo Quantità e disponibilità  
Codice del prodotto Marca Quantità Prezzo Quantità e disponibilità  
18727486
Vedere i documenti Dettagli della promozione
Tocris Bioscience™
7494/10
10 mg
223.54€
10mg
Effettua il per acquistare questo articolo Hai bisogno di un conto web ? Registrati oggi stesso!
18779146
Vedere i documenti Dettagli della promozione
Tocris Bioscience™
7494/50
50 mg
848.79€
50mg
Effettua il per acquistare questo articolo Hai bisogno di un conto web ? Registrati oggi stesso!
Descrizione

Descrizione

CIA 1 is an inhibitor of the nuclear receptor COUP-TFII (IC50 ranged from 1.2 μM to 7.6 μM, in prostate cancer cell lines). In vitro, CIA 1 inhibits growth of multiple prostate cancer cell lines and suppresses COUP-TFII activity to regulate its target genes. In vivo, CIA 1 reduces tumor growth in prostate cancer xenograft mouse models.
Specifica

Specifica

N-[2-(3,4-Dimethoxyphenyl)ethyl]-6-methylthieno[2,3-d]pyrimidin-4-amine hydrochloride
Additional Nuclear Receptor Compounds
0.98
1049691-47-5
C17H19N3O2S.HCl
Videos
Sicurezza e movimentazione

Sicurezza e movimentazione

Recommended Storage : Store at -20°C

SDS
Documenti

Documenti

Product Certifications