Learn More
Tocris Bioscience™ CIM 0216
Selective TRPM3 agonist
340.00€ - 1350.00€
Specifica
Materiale o nome chimico 3,4-Dihydro-N-(5-methyl-3-isoxazolyl)-α-phenyl-1(2H)-quinolineacetamide
CAS 1031496-06-6
Bersaglio TRPM Agonists
Formula molecolare C21H21N3O2
Peso formulazione 347.41
Visualizza altre specifiche
Prodotti 2
Codice del prodotto Marca Quantità Prezzo Quantità e disponibilità  
Codice del prodotto Marca Quantità Prezzo Quantità e disponibilità  
18771598
Vedere i documenti
Tocris Bioscience™
5521/50
50 mg
1350.00€
50mg
18743939
Vedere i documenti
Tocris Bioscience™
5521/10
10 mg
340.00€
10mg
Descrizione
Descrizione
Selective TRPM3 agonist. Exhibits selectivity for TRPM3 over TRPM1, TRPM2 and TRPM4-8. Stimulates insulin release from pancreatic islet cells in vitro. Evokes nocifensive behavior in mice.
Specifica
Specifica
3,4-Dihydro-N-(5-methyl-3-isoxazolyl)-α-phenyl-1(2H)-quinolineacetamide
TRPM Agonists
347.41
1031496-06-6
C21H21N3O2
>98%
Videos
Sicurezza e movimentazione
Sicurezza e movimentazione
Recommended Storage : Store at 4°C