Learn More
Thermo Scientific™ Cimarec™ 10M Controllers
Adjust speed from 100 to 1000rpm with this external control unit required for use with the Mobil 10 and Mobil 25 stirrers.
322.00€
Specifica
Da utilizzare con (apparecchiatura) | Mobil 10 and Mobil 25 Stirrer |
---|---|
Speed | 100 to 1000 rpm |
Tipo | Stirrer Controller |
Intervallo di agitazione | 100 RPM to 1000 RPM |
Codice del prodotto | Marca | Tensione | Prezzo | Quantità e disponibilità | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Codice del prodotto | Marca | Tensione | Prezzo | Quantità e disponibilità | |||||
12066319
|
Thermo Scientific™
50119120 |
230 V |
322.00€
Pezzo |
Spedizione stimata: 04-10-2024
Eseguire il login per visualizzare lo stock disponibile |
|||||
Descrizione
Adjust speed from 100 to 1000rpm with the Thermo Scientific™ Cimarec™ 10M Controller, an external control unit that is required for use with the Mobil 10 and Mobil 25 stirrers.
- Automatic start-up for safe stirrer acceleration
Specifica
Mobil 10 and Mobil 25 Stirrer | |
100 to 1000 rpm | |
Stirrer Controller | |
100 RPM to 1000 RPM |