Learn More
Thermo Scientific™ Cimarec™ 40M Controllers
Maintain constant speeds, even during viscosity changes, with our 40M controllers.
1650.00€ - 1880.00€
Specifica
Speed | 100 to 1000 rpm |
---|---|
Tipo | Stirrer Controller |
Intervallo di agitazione | 100 RPM to 1000 RPM |
Codice del prodotto | Marca | Modello | Tensione | Prezzo | Quantità e disponibilità | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Codice del prodotto | Marca | Modello | Tensione | Prezzo | Quantità e disponibilità | ||||
10704921
|
Thermo Scientific™
50118901 |
Telemodul 40 M Control Units (40w) | 230 V Germany |
1750.00€
Pezzo |
Spedizione stimata: 26-08-2024
Eseguire il login per visualizzare lo stock disponibile |
||||
12405771
|
Thermo Scientific™
50118903 |
Telemodul 40 M Control Units (40w) | 230 V Denmark |
1750.00€
Pezzo |
Spedizione stimata: 26-08-2024
Eseguire il login per visualizzare lo stock disponibile |
||||
12858091
|
Thermo Scientific™
50118904 |
Telemodul 40 M Control Units (40w) | 230 V UK |
1750.00€
Pezzo |
Spedizione stimata: 26-08-2024
Eseguire il login per visualizzare lo stock disponibile |
||||
17728697
|
Thermo Scientific™
50118905 |
Telemodul 40 M Control Units (40w) | 230 V Swiss |
1750.00€
Pezzo |
Spedizione stimata: 05-08-2024
Eseguire il login per visualizzare lo stock disponibile |
||||
11716647
|
Thermo Scientific™
50118908 |
Telemodul 80 M Control Units (80w) | 230 V Germany |
1850.00€
Pezzo |
Spedizione stimata: 08-08-2024
Eseguire il login per visualizzare lo stock disponibile |
||||
16615495
|
Thermo Scientific™
50118911 |
Telemodul 80 M Control Units (80w) | 230 V UK |
1880.00€
Pezzo |
Spedizione stimata: 05-08-2024
Eseguire il login per visualizzare lo stock disponibile |
||||
11924257
|
Thermo Scientific™
50119123 |
Telemodul 40 M Control Units (40w) | 115 V US |
1650.00€
Pezzo |
Spedizione stimata: 27-08-2024
Eseguire il login per visualizzare lo stock disponibile |
||||
Descrizione
Maintain constant speeds, even during viscosity changes, with Thermo Scientific™ Cimarec™ 40M Controllers. This product is required for use with the Thermo Scientific™ Cimarec™ Mobil Direct.
Features:- Adjustable speeds from 100 to 1000rpm
- High visibility digital display
- Adjustable start-up times
- Thermal and electrical overload protection, with fault alert
Telemodul 40 M
- Powerful controller equips Mobil 200 and 600 stirrers for the most demanding mixing tasks
Telemodul 80 M
- Offers all the functionality of the Telemodul 40 M, with power output boosted to 80W for more demanding stirring tasks
Specifica
100 to 1000 rpm | |
Stirrer Controller | |
100 RPM to 1000 RPM |
Disclaimer to internal research use restriction: Any restrictions on the purchaser to utilize the product(s) for internal research purposes only does not apply to the product(s) on the web pages associated with this statement.