Learn More
Thermo Scientific™ Cimarec™ Biosystem 40B Controller
Enable synchronized operation of two stirrers with Thermo Scientific™ Cimarec™ Biosystem 40B Controller.
Marca:  Thermo Scientific™ 50118915
Codice prodotto. 11794687
  • 1487.40€ / Pezzo
Spedizione stimata: 22-01-2025
per visualizzare lo stock disponibile
Esplora altre offerte speciali
Aggiungi al carrello
Questo articolo non è restituibile. Consulta la politica di reso
Descrizione
Descrizione
Enable synchronized operation of two stirrers with Thermo Scientific™ Cimarec™ Biosystem 40B Controller.
  • High visibility display
  • Adjustable stirring and pause times with rotation sense inversion
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifica
Specifica
Biomodul 40B Controller 230V Germany
Stirrer Controller (Dual)
230 V
Biomodul 40B Controller
230 V Germany