Learn More
Thermo Scientific™ Cimarec™ i Benchtop Distributors (Link and Sync)
Ensure identical operating conditions for multiple stirrer installations by using these benchtop distributors, for use with Mini, Micro, Compact and Maxi series stirrers.
242.21€ - 355.77€
Specifica
Da utilizzare con (apparecchiatura) Mini, Micro, Compact, and Maxi Series Stirrer
Tipo Benchtop Distributor
Visualizza altre specifiche
Prodotti 2
Codice del prodotto Marca Descrizione Prezzo Quantità e disponibilità  
Codice del prodotto Marca Descrizione Prezzo Quantità e disponibilità  
10489391
Vedere i documenti
Thermo Scientific™
50091720
4-Place Distributor
242.21€
Pezzo
In stock
per visualizzare lo stock disponibile
Aggiungi al carrello
10247081
Vedere i documenti
Thermo Scientific™
50091721
8-Place Distributor
355.77€
Pezzo
Spedizione stimata: 24-12-2024
per visualizzare lo stock disponibile
Aggiungi al carrello
Descrizione
Descrizione
Ensure identical operating conditions for multiple stirrer installations by using Thermo Scientific™ Cimarec™ i Benchtop Distributors (Link and Sync), for use with Mini, Micro, Compact and Maxi series stirrers.
  • Simultaneous control of 2, 4, 6, or 8 Mini, Micro or Compact series stirrers using a single Telemodul 20 C or Telemodul 40 C external controller
  • Simultaneous control of 2 or 4 Maxi Series stirrers using a single Telemodul 20 C or Telemodul 40 C external controller
  • Even-powered distribution for synchronized stirring
Specifica
Specifica
Mini, Micro, Compact, and Maxi Series Stirrer
Benchtop Distributor