Learn More
Thermo Scientific™ Microagitatori Cimarec™ i
Sfoglia Tutto Thermo Scientific ProdottiDescrizione
I micro agitatori Thermo Scientific™ Cimarec™ i Micro, a tenuta ermetica e con livello di protezione IP68, possono essere immersi nell'acqua. Gli agitatori Cimarec serie i Micro sono disponibili con dispositivo di controllo scelto dall'utente o senza, per l'impiego in sistemi di distribuzione.
Features:
- Hermetically sealed housing resists dust and microorganisms
- Suitable for use in high-humidity conditions and can be fully submerged in water baths up to 95°C
- Stainless-steel housing has excellent chemical resistance
- Operating conditions are -10°C to +120°C at 95%RH or 0°C to 95°C submerged in water
- Protection Class IP68 (stirrer only)
Optimal Stirring:
- Stir speeds up to 1400rpm
- Stir volumes up to 1L
- Up to eight stirrers can be controlled with a single controller using the optional distributor
Ordering Information:
Optional accessories: 4-place distributor (#50091720), 8-place distributor (#50091721)
Includes:
100-240V units contain a cord set with various plugs.
Specifica
Specifica
| Speed | 130 to 1400 rpm |
| Posizioni di agitazione | 1 |
| Materiale piastra superiore | Stainless Steel |
| Capacità | 1 L |
| Forma | Square |
| Tensione | 100/240 V |
| Wattage | 2/4/6/8 w |
| Dimensioni (L x P x A) | 1.8 x 1.8 x 0.6 in. (48 x 48 x 15mm) |
| Altezza (sistema imperiale) | 0.6 in. |
| Altezza (sistema metrico) | 15 mm |
| Vedi altri risultati |
Periodo di garanzia limitata: soggetto a tutti i requisiti e limiti di garanzia specificati nei Termini e condizioni di vendita; il prodotto è coperto da garanzia a partire dalla data di spedizione per un periodo di novanta (90) giorni. Liberatoria sulle limitazioni d'uso per la ricerca interna: eventuali limitazioni rivolte all'acquirente per l'utilizzo del prodotto a solo scopo di ricerca interna non si applicano ai prodotti presenti nelle pagine Web associate alla presente dichiarazione.