Learn More
Thermo Scientific™ Agitatori Cimarec™ i Mono e Maxi Direct
Gli agitatori Thermo Scientific™ Cimarec™ Mono & Maxi Direct garantiscono affidabilità, sicurezza e massime prestazioni e sono esenti al 100% da manutenzione e usura.
534.00€ - 702.00€
Codice del prodotto | Marca | Modello | Speed | Tensione | Prezzo | Quantità e disponibilità | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Codice del prodotto | Marca | Modello | Speed | Tensione | Prezzo | Quantità e disponibilità | |||
10524222
|
Thermo Scientific™
50094713 |
Maxi Direct | Da 80 a 2.000 gir/min | 100-240 V |
702.00€
Pezzo |
In stock
Eseguire il login per visualizzare lo stock disponibile |
|||
10594745
|
Thermo Scientific™
50096340 |
534.00€
Pezzo |
Spedizione stimata: 04-10-2024
Eseguire il login per visualizzare lo stock disponibile |
||||||
Descrizione
Gli agitatori Thermo Scientific™ Cimarec™ Mono e Maxi Direct garantiscono affidabilità, sicurezza e massime prestazioni e sono completamente esenti da manutenzione e usura. Dotati di potenti magneti e privi di parti in movimento, questi agitatori con trasmissione a induzione rappresentano la scelta ideale per applicazioni di routine.
Caratteristiche:- Superfici di lavoro ampie, piane e facili da pulire
- Design compatto a ingombro ridotto
- Accelerazione graduale all’avviamento, garantisce un accoppiamento magnetico ottimale
- La regolazione delle impostazioni di potenza è separata dal controllo della velocità, per ridurre i consumi e la dissipazione termica
- Le condizioni operative sono da -10° a +40 °C con UR del 95%
Agitatore Mono Direct:
- pratica manopola girevole facile da usare
- Solido involucro in acciaio inox verniciato a polvere
- Velocità di agitazione massima 1200 gir/min
- Volumi di agitazione massimi di 3 l
- Classe di protezione IP32
Agitatori Maxi Direct:
- Accurato controllo a microprocessore con luminoso display digitale
- Involucro ermetico in acciaio inox, facile da pulire e resistente alle sostanze chimiche
- Facile richiamo delle ultime impostazioni utilizzate
- Agitazione uniforme anche a 80 gir/min
- Velocità di agitazione massima 2000 gir/min
- Volumi di agitazione massimi di 5 l
- Classe di protezione IP62; facile da pulire con acqua corrente
Include:
Le unità a 100-240 V contengono un set di cavi con varie spine.
Garanzia: 5 anni
Liberatoria sulle limitazioni d'uso per la ricerca interna: eventuali limitazioni rivolte all'acquirente per l'utilizzo del prodotto a solo scopo di ricerca interna non si applicano ai prodotti presenti sulle pagine Web associate alla presente dichiarazione.