Learn More
Tocris Bioscience™ CINPA 1
Potent CAR antagonist
199.78€ - 790.48€
Specifica
Materiale o nome chimico Ethyl [5-[(diethylamino)acetyl]-10,11-dihydro-5H-dibenz[b,f]azepin-3-yl]carbamate
CAS 102636-74-8
Bersaglio Constitutive Androstane Receptor Antagonists
Formula molecolare C23H29N3O3
Peso formulazione 395.49
Visualizza altre specifiche
Prodotti 2
Codice del prodotto Marca Quantità Prezzo Quantità e disponibilità  
Codice del prodotto Marca Quantità Prezzo Quantità e disponibilità  
18701378
Vedere i documenti Dettagli della promozione
Tocris Bioscience™
5605/10
10 mg Questo articolo non è attualmente disponibile o è stato dismesso.
La preghiamo di consultare la pagina del prodotto per individuare le possibili alternative.
N/A
18732739
Vedere i documenti Dettagli della promozione
Tocris Bioscience™
5605/50
50 mg Questo articolo non è attualmente disponibile o è stato dismesso.
La preghiamo di consultare la pagina del prodotto per individuare le possibili alternative.
N/A
Descrizione
Descrizione
Potent CAR antagonist (IC50 = 70 nM). Exhibits >90-fold selectivity for CAR over pregnane X receptor (PXR). Also selective over a panel of other nuclear receptors including FXR, LXR, PPARγ and RXR.
Specifica
Specifica
Ethyl [5-[(diethylamino)acetyl]-10,11-dihydro-5H-dibenz[b,f]azepin-3-yl]carbamate
Constitutive Androstane Receptor Antagonists
395.49
102636-74-8
C23H29N3O3
>98%
Videos
Sicurezza e movimentazione
Sicurezza e movimentazione
Recommended Storage : Store at -20°C