Learn More
Labconco™ Circulation Tubing Kit
Connects AtmoSense Oxygen and Moisture Monitors in-line between the Protector Controlled Atmosphere or Combination Glove Box or the Precise Controlled Atmosphere Glove Box and the AtmosPure Re-Gen Gas Purifier.
Marca:  Labconco™ 5441808
Codice prodotto. 16212591
  • 730.00€ / Pezzo
Esplora altre offerte speciali
Questo articolo non è restituibile. Consulta la politica di reso
Descrizione
Descrizione
  • Two 2cm (0.75 in.) I. D. flexible neoprene tubes
  • Brass fittings 2cm (0.75 in.) O.D. on each end of tubing
  • Includes two sections of tubing with fitting
Specifica
Specifica
Tubing Kit