Learn More
cis-2-Butene-1,4-diol, 97%
Codice prodotto. 10085753 Sfoglia Tutto Thermo Scientific Chemicals Prodotti
Click to view available options
Quantità:
100 mL
500 mL
2.5 L
Imballaggio:
Bottiglia in vetro
Dimensione della confezione:
100mL
2.50L
500mL
Codice prodotto. 10085753
Marca: Thermo Scientific Acros 107721000
Richiesta di formato massivo o personalizzato
CAS: 6117-80-2 | C4H8O2 | 88.11 g/mol
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Acros Organics product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Acros Organics product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Identificatori chimici
CAS 6117-80-2
Formula molecolare C4H8O2
Molecular Weight (g/mol) 88.11
Numero MDL MFCD00002924,MFCD00063207
InChI Key ORTVZLZNOYNASJ-UPHRSURJSA-N
Sinonimo cis-2-butene-1,4-diol, z-2-butene-1,4-diol, cis-butenediol, unii-za7vgu6scv, cis-1,4-dihydroxy-2-butene, z-but-2-ene-1,4-diol, 2-butene-1,4-diol, 2z-but-2-ene-1,4-diol, 2-butene-1,4-diol, z, za7vgu6scv
PubChem CID 643790
SMILES OC\C=C/CO
Specifica
Materiale o nome chimico cis-2-Butene-1, 4-diol
Nota nome 97% cis
Punto di fusione 7.0°C
Colore Colorless
Densità 1.0700g/mL
Punti di ebollizione 235.0°C
Punto d'infiammabilità 128°C
Spettro a infrarossi Authentic
Intervallo percentuale saggio 96% min. (cis-isomer) (GC)
Imballaggio Bottiglia in vetro
Formula lineare HOCH2CH=CHCH2OH
Indice di rifrazione 1.4770 to 1.4800
Quantità 100 mL
Gravità specifica 1.07
Informazioni di solubilità Solubility in water: soluble. Other solubilities: soluble in alcohol and acetone,slightly soluble in benzene
IUPAC Name (Z)-but-2-ene-1,4-diol
Peso formulazione 88.11
Percent Purity 97%
Forma fisica Liquid
compliance-icons
Identificativo prodotto
  • cis-2-Butene-1,4-diol
Avvertenza
  • Attenzione
Categoria di pericolo
  • Tossicità acuta Categoria 4
  • Lesione oculare grave/irritazione oculare Categoria 2
  • Corrosione/irritazione della pelle Categoria 2
  • Tossicità specifica per organi bersaglio (esposizione singola) Categoria 3
Indicazioni di pericolo
  • H315-Provoca irritazione cutanea.
  • H319-Provoca grave irritazione oculare.
  • H335-Può irritare le vie respiratorie.
  • H302-Nocivo se ingerito.
Consigli di prudenza
  • P280-Indossare guanti/indumenti protettivi/Proteggere gli occhi/il viso.
  • P301+P312-IN CASO DI INGESTIONE accompagnata da malessere: contattare un CENTRO ANTIVELENI/medico/
  • P302+P352-IN CASO DI CONTATTO CON LA PELLE: lavare abbondantemente con acqua/.
  • P305+P351+P338-IN CASO DI CONTATTO CON GLI OCCHI: sciacquare accuratamente per parecchi minuti. Togliere le eventuali lenti a contatto se è agevole farlo. Continuare a sciacquare.
  • P332+P313-In caso di irritazione della pelle: consultare un medico.
  • P337+P313-Se l'irritazione degli occhi persiste, consultare un medico.