Learn More
cis-2-Pentene
Codice prodotto. 10320684 Sfoglia Tutto Thermo Scientific Chemicals Prodotti
Click to view available options
Quantità:
1 g
5 g
10 g
Imballaggio:
Bottiglia in vetro
Dimensione della confezione:
10g
1g
5g
Codice prodotto. 10320684
Marca: Thermo Scientific Acros 383590010
Richiesta di formato massivo o personalizzato
CAS: 627-20-3 | C5H10 | 70.14 g/mol
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Acros Organics product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Acros Organics product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Identificatori chimici
CAS 627-20-3
Formula molecolare C5H10
Molecular Weight (g/mol) 70.14
Numero MDL MFCD00063978
InChI Key QMMOXUPEWRXHJS-HYXAFXHYSA-N
Sinonimo cis-2-pentene, z-2-pentene, 2-pentene, z, cis-pentene, z-pent-2-ene, unii-54ur3xz4fc, cis-pentene-2, 54ur3xz4fc, 2-pentene, 2-pentene, 2z
PubChem CID 5326160
IUPAC Name (Z)-pent-2-ene
SMILES CC\C=C/C
Specifica
Materiale o nome chimico cis-2-Pentene
Punto di fusione -151.0°C
Colore Colorless
Densità 0.6500g/mL
Punti di ebollizione 37.0°C
Punto d'infiammabilità −27°C
Spettro a infrarossi Authentic
Imballaggio Bottiglia in vetro
Formula lineare CH3CHCHCH2CH3
Indice di rifrazione 1.3810 to 1.3830 (20°C, 589nm)
Quantità 1 g
Indice di Merck 15, 7235
Gravità specifica 0.65
Informazioni di solubilità Solubility in water: insoluble.
Peso formulazione 70.13
Percent Purity ≥95.0%
Forma fisica Liquid
compliance-icons compliance-icons compliance-icons
Identificativo prodotto
  • cis-2-Pentene
Avvertenza
  • Pericolo
Categoria di pericolo
  • Tossicità acuta Categoria 4
  • Tossicità in caso di aspirazione Categoria 1
  • Liquido infiammabile Categoria 2
Indicazioni di pericolo
  • H304-Può essere letale in caso di ingestione e di penetrazione nelle vie respiratorie.
  • H302-Nocivo se ingerito.
  • H225-Liquido e vapori facilmente infiammabili.
Consigli di prudenza
  • P210-Tenere lontano da fonti di calore, superfici riscaldate, scintille, fiamme e altre fonti di innesco. Vietato fumare.
  • P240-Mettere a terra/massa il contenitore e il dispositivo ricevente.
  • P301+P310-IN CASO DI INGESTIONE: contattare immediatamente un CENTRO ANTIVELENI/un medico/
  • P301+P312-IN CASO DI INGESTIONE accompagnata da malessere: contattare un CENTRO ANTIVELENI/medico/
  • P331-NON provocare il vomito.