Learn More
Cisapride, MedChemExpress
Codice prodotto. 16486396
Encompass_Preferred
Click to view available options
Quantità:
10 mg
50 mg
100 mg
200 mg
Dimensione della confezione:
100mg
10mg
200mg
50mg
Codice prodotto. 16486396
Marca: Medchem Express HY14149
MedChemExpress Cisapride is an orally and potent 5-HT4 receptor agonist and hERG inhibitor. Cisapride is an prokinetic agent which facilitates or restores motility throughout the length of the gastrointestinal tract. Cisapride stimulates gastrointestinal motor activity through an indirect mechanism involving the release of acetylcholine mediated by postganglionic nerve endings in the myenteric plexus of the gut.
Cisapride is an orally and potent 5-HT4 receptor agonist and hERG inhibitor. Cisapride is an prokinetic agent which facilitates or restores motility throughout the length of the gastrointestinal tract. Cisapride stimulates gastrointestinal motor activity through an indirect mechanism involving the release of acetylcholine mediated by postganglionic nerve endings in the myenteric plexus of the gut.
Specifica
Materiale o nome chimico Cisapride
CAS 81098-60-4
Colore White
Note sul grado di purezza Research
Formula molecolare C23H29ClFN3O4
Quantità 100 mg
Sinonimo R 51619 (±)-Cisaprid
Informazioni di solubilità DMSO : 100 mg/mL (214.62 mM; Need ultrasonic) ∣H2O : 0.1 mg/mL (0.21 mM; Need ultrasonic and warming)
SMILES ClC1=C(N)C=C(OC)C(C(N[C@H]2[C@@H](OC)CN(CCCOC3=CC=C(F)C=C3)CC2)=O)=C1
Molecular Weight (g/mol) 465.95
Peso formulazione 465.95
Percent Purity 99.57%
Grado Research
Forma fisica Solid
Da utilizzare con (applicazione) Neuroscience-Neuromodulation
Research purposes only
Il programma Encompass di Fisher Scientific offre articoli che non fanno parte del nostro portafoglio di distribuzione. Questi prodotti in genere non hanno immagini o descrizioni dettagliate. Tuttavia, ci impegniamo a migliorare la vostra esperienza di acquisto. Si prega di utilizzare il modulo sottostante per fornire un feedback relativo al contenuto di questo prodotto.