Learn More
Citicoline sodium, MedChemExpress
Codice prodotto. p-200096884
Encompass_Preferred
Click to view available options
Quantità:
100 mg
500 mg
Dimensione della confezione:
100mg
500mg
Codice prodotto. 16488436
Marca: Medchem Express HYB0739A
MedChemExpress Citicoline sodium salt is an intermediate in the synthesis of phosphatidylcholine which is a component of cell membranes and also exerts neuroprotective effects.
Citicoline sodium salt is an intermediate in the synthesis of phosphatidylcholine which is a component of cell membranes and also exerts neuroprotective effects.
Specifica
Materiale o nome chimico Citicoline sodium
CAS 33818-15-4
Colore White
Note sul grado di purezza Research
Formula molecolare C14H25N4NaO11P2
Quantità 100 mg
Sinonimo Cytidine diphosphate-choline sodiumCDP-Choline sodiumCytidine 5'-diphosphocholine sodium
Informazioni di solubilità H2O : ≥ 100 mg/mL (195.96 mM) ∣DMSO : 1 mg/mL (1.96 mM; ultrasonic and warming and heat to 80°C)
SMILES O[C@H]1[C@H](N(C=CC(N)=N2)C2=O)O[C@H](COP(OP(OCC[N+](C)(C)C)([O-])=O)(O[Na])=O)[C@H]1O
Molecular Weight (g/mol) 510.31
Peso formulazione 510.31
Percent Purity 99.82%
Grado Research
Forma fisica Solid
Da utilizzare con (applicazione) Neuroscience-Neurodegeneration
Research purposes only
Il programma Encompass di Fisher Scientific offre articoli che non fanno parte del nostro portafoglio di distribuzione. Questi prodotti in genere non hanno immagini o descrizioni dettagliate. Tuttavia, ci impegniamo a migliorare la vostra esperienza di acquisto. Si prega di utilizzare il modulo sottostante per fornire un feedback relativo al contenuto di questo prodotto.